Learn More
Chrom, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15219726
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Chrom, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15219726 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15219726
Marke: Thermo Scientific Acros 225491000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Schmelzpunkt 1857.0°C
Siedepunkt 2642.0°C
Dichte 7.2000g/mL
Strukturformel Cr
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 52
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number225491000,225495000
ChargennummerA0458222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number225491000,225490025,225495000
ChargennummerA0452590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number225491000,225495000
ChargennummerA0396760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number225491000,225490025,225495000
ChargennummerA0413865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number225491000,225490025,225495000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Chrom, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >