Learn More
Chrompulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361198
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrompulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361198
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Scheinbare Dichte 2.0 bis 3.0 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 10 g
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21F058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number010147.36,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerN10I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerK16R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerD18Y016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
ChargennummerR14H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Chrompulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >