Learn More
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray powder |
Dichte | 7.19g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.996% (Metals basis) |
Menge | 25 g |
Netzgröße | -10+20 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 0 hPa |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Chrompulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur