Learn More
Chromstücke, elektrolytisch, 6 mm & unten, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381208
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromstücke, elektrolytisch, 6 mm & unten, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381208
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11381208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010151.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium pieces
Namenshinweis Electrolytic
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic™
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number010151.22,010151.14
ChargennummerU05K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number010151.22,010151.14
ChargennummerR02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number010151.22,010151.14
ChargennummerY02J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number010151.22,010151.14
ChargennummerY04I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog Number010159.36,010151.22,010151.14
Name des Produkts
Chromstücke, elektrolytisch, 6 mm & unten, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >