Learn More
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Menge | 500 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur