Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Chriox Spray ist ein ökologisches gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure.
Marke:  Christeyns™ 391172
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17890245
  • 43.05 CHF / 4.50 Liter
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Öko-zertifiziert
  • Geringe Rückstände
  • Einsatzbereit
Spezifikation
Spezifikation
Surface Disinfectant
Clear Liquid
Geruchlos
6 Bottles
No
3 to 3.4
Unsteril
750 mL
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Christeyns™ Chriox Spray > Chriox Spray; Size: 750 mL