Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Chriox Spray ist ein ökologisches gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure.
43.05 CHF - 90.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Surface Disinfectant |
---|---|
Color-coded | No |
Form | Clear Liquid |
Scent | Geruchlos |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17890245
|
Christeyns™
391172 |
750 mL |
43.05 CHF
4.50 Liter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17800265
|
Christeyns™
391173 |
5 L | N/A | |||||||
Beschreibung
- Öko-zertifiziert
- Geringe Rückstände
- Einsatzbereit
Spezifikation
Surface Disinfectant | |
Clear Liquid | |
Unsteril |
No | |
Geruchlos |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Christeyns™ Chriox Spray