Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330C-103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12346899
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001, ISO 10993
0,12 in.
Gummi
5 mm
15 m
1 mm
-80 °C
399.2°F
Schläuche
Autoklavierbar
3 mm
0,2 in.
49.2 ft.
0,04 in.
-112°F
Durchscheinend
204 °C
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche > Größe:3 x 1mm