Learn More
Brady™ GlobalMark™ Klebebänder aus Permanent-Vinyl
Gewährleisten die Haftung von Etiketten auf stark strukturierten Oberflächen
Marke:  Brady™ 113111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15181679
  • 428.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Klebt leicht auf schwierigen Objekten mit schwacher Oberflächenspannung wie PVC-Rohren, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen.
  • B-595 Vinylfolie mit Permanentkleber
  • 5 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich
  • In weiß und gelb erhältlich
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
Acryl, Permanent
Glanz
Globalmark VINYL B595 WEISS 57MM
60 Gardner-Einheiten
1 Rolle
-40 bis +82 °C
0.102 mm
30 m
57 mm
GLOBALMARK VINYL B595 WHITE 57MM
Weiß
Vinyl
GlobalMark™ Drucker
5 Jahre
-40 bis 180 °F
0,004 in.
100 ft. (2,01 m)
2,25 in.
30.48 m
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ GlobalMark™ Klebebänder aus Permanent-Vinyl > Weiß; B x H: 2.25 in. x 100 ft. (5.71 cm x 30.48 m)