Learn More
BD Violetter Proliferationsfarbstoff 450
Zur Überwachung von Zellteilungen, die durch einzelne Zellen abgeschlossen werden, intrazelluläre Färbung
Marke:  BD 562158
671.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15180577
  • 675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Intrazelluläre Färbung, Überwachung von Zellteilungen
-20 °C
Name des Produkts
BD Violetter Proliferationsfarbstoff 450 > Violetter Proliferationsfarbstoff 450