Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Nahinfrarot-Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Bestimmt die Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biogefährlicher Materialien mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
Marke: Invitrogen™ L34976
377.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Rot-Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
- Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Nah-IR Färbemittel wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Erregung durch einen Rot-Laser ein helles Signal.
- Der im Nahinfrarotbereich fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼633 nm und eignet sich ideal für die Nutzung mit Rot-Laser oder HeNe-Laser mit Emission von ∼750 nm.
- Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Nahes IR | |
LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Nahinfrarot-Totzellenfärbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färben | |
750 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
Enthält 10 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO. Bei -20 °C lagern. |
|
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
Live/DEAD™ FixableNear-IR Totzellenfarbstoff | |
633 nm | |
Röhrchen | |
400 Assays | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |