Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke: Nabertherm™ 691601835
Beschreibung
- Tmax:1200 °C
- Höhe:12,7 mm
Spezifikation
L 1, LE 1 | |
Gerippte Platte | |
110 mm | |
12,7 mm |
1200 °C | |
110 x 90 x 12,7 mm | |
90 mm |