Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
30.90 CHF - 75.30 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Typ Gerippte Platte
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12683730
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
691601835
110 x 90 x 12,7 mm L 1, LE 1
30.90 CHF
1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 22-08-2025
Ajouter au panier
10498969
Afficher les documents
Nabertherm™
691600506
340 x 220 x 12,7 mm Modelle L 15, LT 15, N 11
75.30 CHF
1 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 22-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tmax:1200 °C
  • Höhe:12,7 mm
Spécification
Spécification
1200 °C
Gerippte Platte
12,7 mm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis