Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihres Thermo Scientific™ Flaschen-/Röhrchenrollenmischers zu optimieren.
Marke: Thermo Scientific™ 88881011
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer, um Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Spezifikation
50 ml | |
23,5 x 3,55 mm (0,93 x 0,14 in.) | |
Flaschen-/Röhrchenrollenmischer |
O-Ring für 50 ml-Röhrchen | |
O-Ring für 50 ml-Röhrchen (Packung mit 20) 23.5 x 3.55 mm0.93 x0.14 Zoll. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.