Learn More
Includes: 2-Jahres-Silberoxid-Batterie, die immer an ist, Trageschlaufe, Velcro™-Klettverschlüsse für vertikale Montage und abnehmbarer Clip
Beschreibung
- Zeiten bis zu 10 Stunden mit einer Auflösung von 0.01 Sekunde und einer Genauigkeit von 0.001 %
- Bietet Stoppuhrfunktionen: Einzelaktion, Zeiteingabe/-ausgang, kontinuierliches Timing, kumulativer Split, Intervallteilung, 300 Speicher und wiederholbare programmierbare Countdown-Alarmzeiten
- Die dreizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig die Laufzeit, den kumulativen Split und den Intervallsplit an
- Das Gerät ruft 300 Speicher ab und zeigt die Probennummern 1 bis 300 an
- Mit Wiederholfunktionen für Countdown-Alarm
- Zu den Funktionen gehören auch Funktionen für Schrittmacher-, Hub- und Geschwindigkeitsberechnungen
- Zeigt die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden sowie AM/PM, Datum und Tag der Woche an
- Abmessungen: 3 × 2.5 × 0.88 in. (7.6 × 6.4 × 2.2 cm)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Wasserdichte Stoppuhr | |
Audible | |
0,01 Sekunden | |
ABS-Kunststoff | |
3 x 2.12 x 0.87 Zoll (1.62 x 5.38 x 2.20 cm) | |
1.62 cm | |
5.38 cm | |
2.20 cm | |
0,07 kg | |
Mit Wiederholfunktionen für Countdown-Alarm |
10 h | |
1e-005 | |
LCD | |
Silberoxid | |
3 in. | |
2.12 Zoll | |
0.87 Zoll | |
2,5 oz. | |
2-Jahres-Silberoxid-Batterie, die immer an ist, Trageschlaufe, Velcro™-Klettverschlüsse für vertikale Montage und abnehmbarer Clip | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ 300 MEMORY ALL FUNCTION > Wasserdichte Stoppuhr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur