Learn More
Thermo Scientific™ Ameisensäure, LC-MS-Gütegrad
Ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 85178
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13454279
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ameisensäure ist ein hochreines Lösungsmittel, geliefert in Glasampullen als komfortable, kontaminationsfreie Alternative zur Vorbereitung von Elutionslösungsmitteln für die HPLC-Trennung von Protein und Peptiden.
Methansäure ist eine Komponente, die in mobilen Phasen der reversen Phase vorkommt, um Protonen für die LC/MS-Analyse bereitzustellen. Das Vorhandensein einer niedrigen Konzentration von Methansäure in der mobilen Phase verbessert ferner die Peakformen der Trennungsergebnisse. Im Gegensatz zur Trifluoressigsäure (TFA) ist Methansäure kein Ionenpaarreagenz und unterdrückt auch nicht die MS-Ionisierung von Polypeptiden, wenn sie als Komponente der mobilen Phase verwendet wird.
Leistungsmerkmale:
  • Vorgeritztes, mit Stickstoff gespültes, Braunglas zum Schutz der Methansäure vor Licht und Feuchtigkeit
  • 99 % Reinheit für konsistente LC-Baselines und zur Verhinderung von Störungen in LC- und Massenspektrometrieanwendungen.
  • Das bequeme Format vereinfacht die Vorbereitung von mobilen Gradientphasen und isokratischen mobilen Phasen, die 0,1 % (v/v) Methansäure in Wasser oder Acetonitril enthalten.
  • Der Inhalt eines einzigen Röhrchens ergibt in einem endgültigen Volumen von 1 l Lösungsmittel eine mobile Phase der gängigsten Methansäurekonzentration.
Bestellhinweis:
  • Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Lagerungsbedingungen:
  • Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ameisensäure
Flüssig
50 ml
Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Lösungsmittel (rein)
Pierce™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH4022187A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number85178
ChargennummerYH4022187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number85178
ChargennummerXF3490591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2023 Catalog Number85178
ChargennummerWJ338183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog Number85178
ChargennummerWJ3381831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number85178
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ameisensäure, LC-MS-Gütegrad > 50 ml