Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
GREENER_CHOICE
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke:  Eppendorf™ 5406000410
6852.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16815110
  • 6879.41 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.060 U/min
Große, helle LCD-Anzeige
Durchschnittlich 45 dB(A) in den ersten zwölf Minuten; danach <51 dB(A) mit Rotor FA-24x 2
11,42 in.
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Zentrifuge 5425R, gekühlt, CE-IVD, EU-Stecker, Drehknöpfe, mit Rotor FA-24x2
Drehknopf
Yes
50/60 Hz
FA-24x2
21.300 × g
10,24 in.
10 s bis 9 h 59 min, mit Dauerbetriebsfunktion
29 cm
Mikrozentrifuge (IVD-Produkte), EU-Stecker
230 V/50-60 Hz (EU)
Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Ja
230 V
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R > Modell: Zentrifuge 5425 R (EU-IVD), Drehknöpfe; Lieferumfang: mit Rotor FA-24x2; gekühlt: Ja; elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.