Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugen, Micro 17/17R
GREENER_CHOICE
Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
Marke:  Fisherbrand™ 75002460
1392.98 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11516873
  • 3585.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 48 ml (24 x 1,5/2 ml-Röhrchen)
  • Max. Drehzahl/RZB: 13.300 U/min/17.000 x g
  • Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
  • Lieferung mit ClickSeal-Rotor (24 Plätze 1,5/2 ml) und Bioabdichtungsdeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
17.000 × g
Mikrozentrifuge Micro 17, luftgekühlt
13.300 U/min
Yes
No
Videos
  • 16574_Fisherbrand - POTM - February EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (EN)
  • 16574_Fisherbrand - POTM - February DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (DE)
    • 16574_Fisherbrand - POTM - February FR
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (FR)
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Sonderangebote
      Sonderangebote
      • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
        Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
        Aktionscode: 21629
        Gültig bis zum2025-12-31
        Tage
        250
        Stunden
        7
        Minuten
        51
        Sekunden
        53
      • Mehrere Hersteller
        Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
        Aktionscode: 25081
        Gültig bis zum2025-12-31
      • Mehrere Hersteller
        Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
        Aktionscode: 24138
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        5
        Stunden
        7
        Minuten
        51
        Sekunden
        53
      • Mehrere Hersteller
        Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
        Aktionscode25721
        Gültig bis zum2025-05-01
        Neues Angebot
        Jetzt sparen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Mikrozentrifugen, Micro 17/17R > Mikrozentrifuge Micro 17, belüftet