Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marke: Corning™ 6931
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Prozessprotokolle können angepasst werden, um eine konsistent hohe Zellrückgewinnung zu gewährleisten
- Hochempfindliche Infrarotsensoren erkennen die Schnittstelle zwischen Zellen und Medien und leiten die gewaschenen Zellen in eine spezielle Erntekammer.
- Die Erntekammer kann mit einem beliebigen Medium
resuspendiert werden - Ermöglicht die Übertragung von Prozessdaten vom X-WASH-Steuermodul in die Datenbank zur Unterstützung der GMP-Verarbeitung, Überwachung und Berichterstellung von Informationen.
- Konsistente hohe Rückgewinnung (> 90 %) und Lebensfähigkeit (> 80 %) von Zellen
- Steriles, einfach zu verwendendes, funktionell geschlossenes System
- Prozessvolumen: 40 bis 240 ml
- Durchschnittliche Prozesszeit: 10 bis 15 Minuten/Waschgang
- Programmierbare Erntevolumina (3 bis 40 ml)
- Zentrifugationsbasiertes Zellwaschsystem
- Kundenspezifische Protokolle
- Rückverfolgbarkeit: Elektronische Übertragung von Prozessdaten
- Barcode-kompatibel
- Medizinprodukt der US-Klasse I.
Spezifikation
40 bis 240 ml | |
1 Stück/Packung, 2 Stück/Karton | |
7°bis 50 °C |
X-WASH-System | |
5 x 3,9 Zoll (H x B) | |
Einwegkassetten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X‐WASH™ System > Einwegkassetten; Menge: 2 Kassetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur