Learn More
Corning™ Mini-Mikrozentrifuge, 100 bis 240 V
Corning™ Mini-Mikrozentrifuge, 100–240 V, persönliches Tischgerät, arbeitet mit fester Drehzahl und ist für schnelles Schleudern von Mikroproben konzipiert.
Marke: Corning™ 6770
Beschreibung
Merkmale:
- Schnell lösendes Rotorsystem und elektronische Bremse ermöglichen einfache und bequeme Bedienung
- Geschwindigkeitsbereich eignet sich ideal für Mikrofiltrationen oder einfache Trennungen
- Durch Drücken der Entriegelungstaste wird die elektronische Bremse aktiviert, wodurch der Rotor schnell gestoppt wird
- Für max. 8 Mikrozentrifugenröhrchen oder 4 PCR-Streifenröhrchen
- Kleinere Probenmessungen können mit den mitgelieferten Röhrchenadaptern verarbeitet werden
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
6.000 U/min | |
Mini-Mikrozentrifuge | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
2.000 × g | |
2 Rotoren, 3 Adapter, 1 Netzteil | |
Nein | |
100/240 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen