Learn More
Eppendorf Zentrifuge 5427 R
Die Centrifuge 5427 R enthält natürliches Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben und der Erde.
Marke: Eppendorf 5429000210
7019.97 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gekühlt mit natürlichem Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben – und unseres Planeten
- Rotorkapazität: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
- Max. Geschwindigkeit: 25.001 x g (16.220 rpm)
- Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors erhöht deutlich die Produktivität und spart so wertvolle Zeit
- Ergonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-Deckelverschlusses
- Temperaturbereich von -11°C bis 40°C
- FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23°C auf 4°C in nur 11 Minuten
- Verlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch
- Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wird
- Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in. | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12,6 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Mit Rotor FA-45-48-11 | |
230V, 50/60Hz (EU) | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Mikrozentrifuge | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe | |
Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf Zentrifuge 5427 R > Includes: with Rotor FA-45-48-11, Electrical Requirements: 230V/50–60Hz (EU)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur