Learn More
Spectrum Labs™ CELLMAX IMPLANT MEMBRANES WHITE - WET - 3 FIBERS/P KG, 34 CM EACH
Marke:  Spectrum Labs™ M138615
Artikelnummer. 12883215
  • 125.00 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Hohlfasermembran für die Implantattechnologie
Modifiziertes Polyvinylidendifluorid (mPVDF)
10 Tage
Drogen-Screening und Krebsforschung
3 Fasern/Packung
Name des Produkts
Spectrum Labs™ CELLMAX IMPLANT MEMBRANES WHITE - WET - 3 FIBERS/P KG, 34 CM EACH >