Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (ASTM)
SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM) verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
Marke: SI Analytics™ 285400559
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Ideal geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
- Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter | |
Ja | |
0,1 | |
Glas | |
Manuelle Messungen |
20 bis 100 cSt | |
1,03 mm; Durchm. | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
285 mm | |
15 bis 20 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (ASTM) > Bereich:20 bis 100 mm2/s
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur