Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
Marke:  Hirschmann™ 9600222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772323
  • 117.00 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformitätszertifiziert
  • Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
0,25%
Glas
100 bis 200 μl
Ja
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Ringmarkierung
Kapillarpipette
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten > Fassungsvermögen:100 bis 200 μl