Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia EZ Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Giardia-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
Marke: Thermo Scientific™ R2458596
Beschreibung
Weisen Sie mit dem Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia EZ Mikrotiterplatten-Assay Giardia-spezifische Antigene in frischen oder konservierten menschlichen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Giardia. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Ausgezeichnete klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negativ-Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Giardia | |
Giardien-Mikrotiterplatten-Assay | |
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung |
ProSpecT Giardia EZ Mikrotiterplatten-Assay | |
Fäkal | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
96 Wells/Kit |