Learn More
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cells
Fötale neurale Stammzellen von Ratten
Marke: Gibco™ N7744100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco Ratten-fötale Neuralstammzellen sind isoliert und kryokonserviert und stammen aus der Hirnrinde von Sprague-Dawley-Ratten an Tag E14 der Gestation. Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Zellen. Jedes Fläschchen enthält 2 Millionen Zellen pro ml. Nach der Proliferation in StemPro NSC SFM behalten > 75 % der Zellen ihren undifferenzierten Phänotyp bei, mit der Fähigkeit, sich in Neuronen, Astrozyten und Oligodendrozyten zu differenzieren.
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Neurale Stammzellen | |
Cortex | |
Zellreinheit, Differenzierungspotenzial, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
Fötal | |
Ratte | |
2 x 106 cells |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Rat Fetal Neural Stem Cells > 1 ml