Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit
Das CellEvent™ Seneszenz Grün Detektionskit besteht aus einer fluoreszierenden Sonde und einem optimierten Puffer, die den bildbasierten Nachweis von seneszenten Zellen ermöglichen
Marke:  Invitrogen™ C10850
285.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
288.80 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16232102
  • 380.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säugetierzellen
Fluoreszent
Seneszenz Grün Nachweiskit
CellEvent™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Bei 2 bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät
96-Well Platte
25 μl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3032253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberC10850
Chargennummer2975909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberC10850
Chargennummer2871986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2024 Catalog NumberC10850
Chargennummer2747524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberC10850
Chargennummer2633280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog NumberC10850
Name des Produkts
Invitrogen™ CellEvent™ Senescence Green Detection Kit > 25 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.