Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Analysewaage
Zur Gewährleistung von optimalen Wägeergebnisse, Stabilität und schnellen Bearbeitungszeiten. Ohaus™ Adventurer Analysewaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30100622
3580.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15365043
  • 3970.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Adventurer balances
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    OHAUS™ Adventurer™ Analysewaage > Modell:AX324M; Kapazität:320g