Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssensoren
Sensoren mit Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssensoren mit integriertem NTC 30 kOhm Temperaturfühler ermöglichen eine automatische Temperaturkompensation.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344126
539.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10617635
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erforderliche Kabel sind für die tragbaren Messgeräte METTLER TOLEDO Seven2Go und SevenGo enthalten
  • Mini-DIN wird an Tischmessgeräte angeschlossen; LTW wird an tragbare Messgeräte angeschlossen
  • Integrierte Temperatursonden
  • Sonden mit nominalen Zellkonstanten müssen vor der Verwendung kalibriert werden
  • Sonden mit zertifizierten Zellkonstanten sind nach dem Verifizierungsschritt einsatzbereit - nicht kalibrieren
Zubehör und Pflege
  • Trocken lagern
  • Gehen Sie vorsichtig vor, um eine Veränderung der Zellkonstante zu vermeiden (Zellkonstante ist ein physischer Wert).
  • Nominale Zellkonstanten erfordern eine Kalibrierung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
  • Zertifizierte Zellkonstanten erfordern eine Verifikationsprüfung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
Standards
  • 10 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111141)
  • 84 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111140)
  • 1413 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302049)
  • 12,88 mS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,105 cm-1 zertifizierte Zellkonstante
Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen
Integrierte Temperatursonde
0.47 Zoll
4,7 in.
120 mm
Edelstahl
Leitfähigkeit
IP67.
InLab™ 742
LTW
SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo pro und SevenGo Duo pro Tischmessgerät
0 °C bis 100 °C
12 mm
70.8 in.
1.8 m
0,001 bis 500 μS/cm
1,8 m angeschlossenes Kabel
NTC 30 Kiloohm
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssensoren > InLab 742; Schaftdurchmesser: 12 mm