Learn More
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Abfallsets V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen für die saubere und sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor von HPLC-Systemen oder andere Analysegeräten.
Marke: SCAT™ 307369
167.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einem Original SCAT SafetyCap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchverbinder.- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
- Sicherheitskappen vom Premium-Hersteller SCAT
- Sicherheitskanister aus HDPE- oder PP-Material
- Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
HPLC-Anlagen | |
Safety Waste Cap, S51, 2 x PFA-Anschlussstück 2,3 mm OD, 2 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter, 1 x Kanister, S51, 5 L, PE-HD, UN-X, 1 x Abluftfilter S, mit Spritzschutz und Wechselanzeige | |
Set 8 |
5 L | |
S51 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0 > Thread Size: S51; Type: Set 8; Volume: 5 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur