Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
Marke:  Quickfit XA42
46.21 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11996124
  • 68.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
  • Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
  • Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Borosilikatglas
29/32
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
Erweiterungsadapter
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff > Konusgröße:19/26 Größe:29/32