Learn More
Carbazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11996591
Zum Warenkorb hinzufügen
Carbazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996591
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11996591
Marke: Thermo Scientific Acros 108260010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-Name 9H-Carbazol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt 240.0°C to 246.0°C
Farbe Beige-Braun oder Beige-Gelb
Siedepunkt 355.0°C
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 20,433
Merck Index 15,1791
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Flocken oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number108262500,108260050,108260250,108260010
ChargennummerA0448840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number108262500,108260050,108260250,108260010
ChargennummerA0402148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number108262500,108260050,108260250,108260010
ChargennummerA0373051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number108262500,108260050,108260250,108260010
ChargennummerA0445799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number108262500,108260050,108260250,108260010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Carbazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >