Learn More
Carbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490303
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Carbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490303
100 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11490303
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11448.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Carbazole and its derivatives are widely used as an intermediate in synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, pigments and other organic compounds. carbazole is also used in luminescence chemistry as a photosensitizing and additional charge transport material. Carbazole structure is a motif in pharmaceuticals such as carvedilol used to treat high blood pressure and to prevent cardiac arrhythmias and angina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbazol und seine Derivate werden häufig als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen, Pigmenten und anderen organischen Verbindungen verwendet. Carbazol wird auch in der Lumineszenzchemie als photosensibilisierendes und zusätzliches Ladungstransportmaterial verwendet. Die Carbazolstruktur ist ein Motiv in Pharmazeutika wie Carvedilol, das zur Behandlung von Bluthochdruck und zur Verhinderung von Herzrhythmusstörungen und Angina pectoris eingesetzt wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-Name 9H-Carbazol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Schmelzpunkt 240°C to 246°C
Dichte 1.15
Siedepunkt 354°C to 356°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberA11448.18,A11448.36,A11448.22
Chargennummer10245594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberA11448.18,A11448.36,A11448.22
Chargennummer10242319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog NumberA11448.18,A11448.36,A11448.22
Chargennummer10214298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11448.18,A11448.36,A11448.22
Chargennummer10237123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11448.18,A11448.36,A11448.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 9H-Carbazole
Name des Produkts
Carbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >