Beschreibung
Carbazole and its derivatives are widely used as an intermediate in synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, pigments and other organic compounds. carbazole is also used in luminescence chemistry as a photosensitizing and additional charge transport material. Carbazole structure is a motif in pharmaceuticals such as carvedilol used to treat high blood pressure and to prevent cardiac arrhythmias and angina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Carbazol und seine Derivate werden häufig als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen, Pigmenten und anderen organischen Verbindungen verwendet. Carbazol wird auch in der Lumineszenzchemie als photosensibilisierendes und zusätzliches Ladungstransportmaterial verwendet. Die Carbazolstruktur ist ein Motiv in Pharmazeutika wie Carvedilol, das zur Behandlung von Bluthochdruck und zur Verhinderung von Herzrhythmusstörungen und Angina pectoris eingesetzt wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbazole |
Schmelzpunkt | 240°C to 246°C |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 354°C to 356°C |
Flammpunkt | 220°C (428°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3956 |
Merck Index | 14,1790 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0448840 | Analysenzertifikat | 27/07/2023 | A11448.18,A11448.36,A11448.22 |
10245594 | Analysenzertifikat | 01/02/2023 | A11448.18,A11448.36,A11448.22 |
10242319 | Analysenzertifikat | 25/07/2022 | A11448.18,A11448.36,A11448.22 |
10214298 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11448.18,A11448.36,A11448.22 |
10237123 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11448.18,A11448.36,A11448.22 |