Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium chloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 175.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 105% (Complexometry) |
Strukturformel | CaCl2·2H2O |
Fieser | 01,104 |
Merck Index | 15,1661 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467384 | Analysenzertifikat | 06/11/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0465217 | Analysenzertifikat | 05/08/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0461664 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0459989 | Analysenzertifikat | 12/02/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
A0444254 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | 423520025,423525000,423520250 |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium chloride dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31