Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10154930
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10154930
Marke: Thermo Scientific Acros 207780010
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer207780100,207780010,207780025
ChargennummerA0462140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Artikelnummer207780100,207780010,207780025
ChargennummerA0457953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2023 Artikelnummer207780100,207780010,207780025
ChargennummerA0457020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Artikelnummer207780100,207780010,207780025
ChargennummerA0452886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Artikelnummer207780100,207780010,207780025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >