Learn More
Calciumchlorid, 96 %, reinst, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | >1600.0°C |
Chemischer Name oder Material | Calcium chloride |
Schmelzpunkt | 782.0°C |
Namenshinweis | 96% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CaCl2 |
Fieser | 01,104; 04,368 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466992 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0462257 | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0459564 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0400948 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
A0415242 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 349610250,349610100,349610025,349615000 |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
15Minuten
50Sekunden
16