Learn More
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301689
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301689
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11301689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012316.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
It is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases, and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants, ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranate. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishders, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium, and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt >1600°C
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Schmelzpunkt 782°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 93%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,ethanol,methanol,and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide,and ethyl acetate.
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Formelmasse 110.99
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to gray granular powder
Dichte 3.08g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ17L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer012316.A7,012316.A1
ChargennummerP24L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Artikelnummer012316.A7,012316.A1
ChargennummerP24L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Artikelnummer012316.A7,012316.A1
ChargennummerP17L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Artikelnummer012316.A7,012316.A1
ChargennummerP17L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Artikelnummer012316.A7,012316.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calciumchlorid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals >