Learn More
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1,900 °C |
Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid |
Schmelzpunkt | 772 °C (Literatur) |
Namenshinweis | Wasserfrei, Pulver, ≥97 % |
CAS Max. % | 100.0000% |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CaCl2 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Calcium; Dichlorid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid, Anhydrid, Pulver, ≥97 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur