Learn More
Calciumbenzoat-Hydrat, 98 %, Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium benzoate hydrate is used in used in the food industry as a preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Calciumbenzoat-Hydrat wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.6 g/100 ml bei 0 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium benzoate hydrate |
Namenshinweis | Water <8% |
Summenformel | C14H10CaO4 |
MDL-Nummer | MFCD09953675 |
Menge | 500 g |
Synonym | calcium benzoate, calcium dibenzoate, unii-3qde968mkd, 3qde968mkd, benzoic acid, calcium salt, benzoic acid calcium, acmc-20alj1, calcium 2+ dibenzoate, calcium benzoate, reagent, e213 benzoic acid |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C). |
InChI-Schlüssel | NSQPPSOSXWOZNH-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Ca++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | Kalzium;Dibenzoat |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252863 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | A12358.36,A12358.22 |
10195905 | Analysenzertifikat | 20/12/2023 | A12358.36,A12358.22 |
10245498 | Analysenzertifikat | 27/01/2023 | A12358.36,A12358.22 |
10195905 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12358.36,A12358.22 |
C8168C | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12358.36,A12358.22 |