Learn More
Calciumpyruvat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410688
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumpyruvat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410688
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11410688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25204.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52009-14-0
Summenformel C6H6CaO6
Molekulargewicht (g/mol) 214.186
MDL-Nummer MFCD00037199
InChI-Schlüssel UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9859191
IUPAC-Name Kalzium;2-Oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium pyruvate
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
Formelmasse 214.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberB25204.22,B25204.14
Chargennummer10238205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB25204.22,B25204.14
ChargennummerJ8818A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25204.22,B25204.14
Chargennummer10231683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25204.22,B25204.14
Name des Produkts
Calciumpyruvat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >