Learn More
Calcium-L-Threonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium L-threonate is reactant involved in synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones and oxidative degradation to yield oxalate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Calcium L-Threonat ist ein Reaktant, der an der Synthese von cyclischen Hydroxamaten und substituierten Oxazinanonen und dem oxidativen Abbau zu Oxalatkomplexen beteiligt ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwerlöslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium L-threonate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Braun |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Sparingly soluble in methanol. |
Formelmasse | 310.27 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14J007 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | J66279.22,J66279.36 |
T01I001 | Analysenzertifikat | 12/07/2022 | J66279.22,J66279.36 |
Q11C072 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J66279.22,J66279.36 |
R26G060 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J66279.22,J66279.36 |
Y23B020 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J66279.22,J66279.36 |