Learn More
Calciumbenzoat-Hydrat, 98 %, Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Calcium benzoate hydrate is used in used in the food industry as a preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumbenzoat-Hydrat wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.6 g/100 ml bei 0 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Calciumbenzoat-Hydrat wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.6 g/100 ml bei 0 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium benzoate hydrate |
Namenshinweis | Water <8% |
Summenformel | C19H20O4 |
MDL-Nummer | MFCD00167164 |
Menge | 100 g |
Synonym | bis 4-glycidyloxyphenyl methane, bis 4-glycidyloxy phenyl methane, bis 4-oxiran-2-yl methoxy phenyl methane, para-para-bfdge, p,p-bfdge, diphenylolmethane diglycidyl ether, 2,2'-methylenebis p-phenyleneoxymethylene bisoxirane, bis p-2,3-epoxypropoxy phenyl methane, 4,4'-methylenebisphenol diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-methylenebis 4,1-phenyleneoxymethylene bis |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C). |
InChI-Schlüssel | XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC4CO4 |
IUPAC-Name | 2-[[4-[[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]methyl]oxiran |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Calciumbenzoat-Hydrat, 98 %, Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur