Learn More
Pufferlösung pH 5,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Marke:  Fisher Chemical J/2830/15
61.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588230
  • 75.95 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pufferlösung pH-Wert 5,00 (Phthalat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig zur pH-Wert-Messung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
877-24-7
5
1 L
Plastikflasche aus HDPE
Farblos
Flüssig
13070
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    17
    Minuten
    48
    Sekunden
    41
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 5,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ > 1 l, HDPE-Kunststoffflasche