Learn More
Pufferlösung pH 5,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Marke:  Fisher Chemical J/2830/17
113.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10294430
  • 119.00 CHF / 2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pufferlösung pH-Wert 5,00 (Phthalat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig zur pH-Wert-Messung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
877-24-7
5
2.5 L
Plastikflasche aus HDPE
Farblos
Flüssig
13070
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pufferlösung pH 5,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ > 2.5 l, HDPE-Kunststoffflasche