Learn More
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben
Verarbeiten Sie bis zu 5 Proben in einem einzigen parallelen Verdampfungsprozess
Marke:  BUCHI 001332
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10354443
  • 1660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 5 Positionen
  • Fasst zylindrische Kolben der Größen 50 oder100 ml
  • STJ29/32 oder24/40
Spezifikation
Spezifikation
Destillationsspinne
5-Kolben-Destillation
29,2/32
50 mL
Name des Produkts
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben > Destillationsspinne; mit 5x50 ml-Kolben; STJ29.2/32