Learn More
DWK Life Sciences X144 VIAL 15X45 BLUE MARK CLR+CLOS CLR+CLOS
Vollständig autoklavierbar, optimal für den Einsatz in Forschungsuntersuchungen geeignet
Marke: DWK Life Sciences 60811D312
Beschreibung
Vollständig autoklavierbar, ideal für Forschungsstudien
- Aus Typ I Klasse A Glas KG-33
- Geschlossene Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit weißer Gummieinlage
- Markierung mit blauen Linien bei 3 ml
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Naturkautschuk | |
Schwarz | |
Quarzglas | |
Ideal für den Einsatz in Schulungslaboren | |
0,13 oz. | |
4 mL | |
Autoklavierbar | |
45 mm | |
Verdünnungsfläschchen |
0,59 in. | |
15 mm | |
4 ml | |
1,7 in. | |
Kimble | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
144er-Karton | |
Ja |