Learn More
BUCHI 036576 Schaumbremse (Reitmeyeraufsatz) Zubehoerteil: Scha
Marke: BUCHI 036576
Spezifikation
STJ 29/32 | |
Reitmeyer Adapter | |
Verhindert, dass der Inhalt des Verdampferkolbens bei Stößen in den Kondensator gezogen wird |