Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Taumelschüttler
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Marke: Thermo Scientific™ 88882004
1584.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Standardpackung mit Gummimatte mit Vertiefung 88882101 x 1, Gummiband 88882103 (6EA), Ersatzgummi für Röhrchen 88882128 x 2
Beschreibung
Digitaler Taumelschüttler mit 360° Wellenbewegung für das effiziente Mischen von Proben mit genauer Drehzahlregelung und einfacher Winkeleinstellung
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Drehzahlbereich: 5–120 U/min
- Einfach einstellbarer Schüttelwinkel: 1°- 12°
- Präzise Drehzahlregelung:
- ±1 U/min ≤ 30 U/min
- ±2 U/min > 30 U/min
- Max. Beladung bis 9,8 kg
- Tablettgröße für 6 Well-Platten.
- Zeitschaltbereich: 1 min bis 99 h 59 min
- Das Tablett mit optionaler rutschfester Gummimatte eignet sich für Platten, Schalen, Kulturflaschen und Beutel.
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
9,8 kg | |
5 bis 120 U/min | |
230 V | |
0,2 A | |
22 lb. | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
50/60 Hz | |
383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in.) | |
487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in.) | |
316 mm | |
276 mm | |
15,8 kg | |
13,5 kg | |
Digitaler Taumelschüttler | |
Taumelschüttler, Rotator, Mischer | |
Tablett |
1 U/min | |
100/240 V | |
5 bis 40 °C | |
Digitaler Taumelschüttler | |
cCSAus, CE, RoHS | |
41 bis 104 °F | |
Plattform aus Edelstahl | |
316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in.) | |
12,4 in. | |
10,9 in. | |
34,8 lb. | |
29,8 lb. | |
LED | |
LED | |
20 bis 80 % | |
1 min bis 99 h 59 min |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30