Learn More
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben
Verarbeiten Sie bis zu 5 Proben in einem einzigen parallelen Verdampfungsprozess
1150.00 CHF - 1660.00 CHF
Spezifikation
Typ Destillationsspinne
Zur Verwendung mit (Geräte) 5-Kolben-Destillation
Konus 29,2/32
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Konus Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Konus Preis Menge & Verfügbarkeit  
10354443
Unterlagen ansehen
BUCHI
001332
50 mL 29,2/32
1660.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10230262
Unterlagen ansehen
BUCHI
001333
100 mL 29,2/32
1150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Positionen
  • Fasst zylindrische Kolben der Größen 50 oder100 ml
  • STJ29/32 oder24/40
Spezifikation
Spezifikation
Destillationsspinne
5-Kolben-Destillation
29,2/32
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben